Learn More
anti-Human Albumin, Polyclonal, MP Biomedicals
Marke:  MP Biomedicals 0855110
144.29 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11473716
  • 211.00 € / 2 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Primary Antibodies
  • Host: Rabbit
  • Antigen: Human Albumin
  • Host: rabbit
  • Form: lyophilized
  • Conjugate: Unlabeled
  • Applications: Immunoblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Human Albumin
N/A
Rabbit
Primary
Lyophilized
Polyclonal
Unconjugated
2 mL