Learn More
Nitritex™ Antibeschlagspray
Beheben Sie mit diesem Spray Probleme mit dem Beschlagen von Brillen. Nitritex™ Anti-Nebel-Spray ist schnell und einfach aufzutragen.
Marke: Nitritex™ BAFS-601
9.25 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07200kg
Beschreibung
- Reduziert Beschlagen
- Luftloses Pumpenwirkungsspray
- Ungefährlich
- Farblos
- Gammabestrahlt
- Alkoholfrei
- Schnelle und einfache Anwendung
- Für alle autoklavierbaren BioClean-Brillen
Spezifikation
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk | |
Schutzbrillen | |
60 ml |
Antibeschlagspray | |
Anti-Beschlag-Anwendungen |