Learn More
Ephrin A1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 343300
Artikelnummer. 10602964
  • 489.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Ephrin A1 Polyclonal antibody specifically detects Ephrin A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ephrin A1
Polyclonal
Unconjugated
EFNA1
AI325262; B61; ECKLG; EFL1; Efna1; Epgl1; EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 1; ephrin A1; ephrin-A1; Ephrin-A1, secreted form; Epl1; EPLG1; Immediate early response protein B61; Lerk1; LERK-1; ligand of eph-related kinase 1; TNF alpha-induced protein 4; TNFAIP4; tumor necrosis factor alpha-induced protein 4; tumor necrosis factor, alpha-induced protein 4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
13636, 1942
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P20827, P52793
EFNA1
Synthetic peptide derived from the C-terminal end of mouse ephrin-A1 protein.
100 μg
Primary
Human, Mouse