Learn More
CD177 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA529886
338.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13434237
  • 508.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLa, HepG2, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Human (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
CD177 (NB1/HNA-2a and PRV-1 form) is a GPI-anchored glycoprotein present mainly on neutrophils. Its plasma membrane expression is increased during pregnancy and and inflammation or after G-CSF application. Ligand of CD177 has been identified as CD31 (PECAM-1). CD177 participates in neutrophil transmigration and seems to be also a pro-proliferative molecule. The antibodies against CD177 can be involved in neonatal alloimmune neutropenia (NAN).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
CD177 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated