missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anthron, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
25 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 90-44-8 |
Schmelzpunkt | 152°C |
Farbe | Gelb |
Siedepunkt | 721°C |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Summenformel | C14H10O |
MDL-Nummer | 1187 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 194.23g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Anthrone
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'