Learn More
Ansell Nitrilite™ hochreine seidige Handschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12372219 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 12372219
Marke: Ansell 93401075
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für verbesserte Beidhändigkeit, Komfort und Haltbarkeit entwickelt. Ansell Edmont™ Nitrilite™ hochreine seidige Handschuhe sind ideal für wichtige Reinigungsaufgaben und elektrisch empfindliche Anwendungen, bei denen ein geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen wichtig ist, wie z. B. bei der Herstellung von Laufwerken, Halbleitern, Flachbildschirmen und elektrischen Geräten.
Die sauberen Nitrilhandschuhe mit sehr niedrigem Ionen- und Partikelgehalt bieten eine gute Fingerfertigkeit, Komfort und eine längere Tragezeit.Entwickelt für den Einsatz in Reinraumumgebungen der Klasse 10 (ISO 4), z. B. in der Biotechnologie und der Herstellung medizinischer Geräte.
  • Aus Nitril-Polymer
  • Kompatibel mit Klasse 10 (ISO 4)
  • Sehr niedriger Ionen- und Partikelgehalt
  • 100 % puderfrei ohne Plastifizierer, Silikon oder Pigmente
  • Ergonomisches Design
  • Weich und flexibel mit texturierten Fingern für ein besseres Tragegefühl und Griff
  • Mit Rollrand für einfaches Anziehen
  • Beidhändig
Bestellinformation
50 vakuumversiegelte Handschuhe in unbedrucktem Polybeutel; zwei Polybeutel in reinraumtauglicher Sammelpackung versiegelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kategorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 4,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Größe M
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 4,9 mil
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Art der Handschuhstulpe Abgerundet, rollgeformt
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modell 93-401 M 365759
Serie Nitrilite™ 93-401
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.