Learn More
Ansell Nitrilite™ hochreine seidige Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
Die sauberen Nitrilhandschuhe mit sehr niedrigem Ionen- und Partikelgehalt bieten eine gute Fingerfertigkeit, Komfort und eine längere Tragezeit.Entwickelt für den Einsatz in Reinraumumgebungen der Klasse 10 (ISO 4), z. B. in der Biotechnologie und der Herstellung medizinischer Geräte.
- Aus Nitril-Polymer
- Kompatibel mit Klasse 10 (ISO 4)
- Sehr niedriger Ionen- und Partikelgehalt
- 100 % puderfrei ohne Plastifizierer, Silikon oder Pigmente
- Ergonomisches Design
- Weich und flexibel mit texturierten Fingern für ein besseres Tragegefühl und Griff
- Mit Rollrand für einfaches Anziehen
- Beidhändig
Bestellinformation
50 vakuumversiegelte Handschuhe in unbedrucktem Polybeutel; zwei Polybeutel in reinraumtauglicher Sammelpackung versiegelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Kategorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Yes |
| Chlorinated | Yes |
| Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 1,5 |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion