Learn More
Ansell NeoTouch™ 25-201 Neopren-Handschuhe, verlängerte Manschette
Die Neoprenhandschuhe mit verlängertem Bündchen bieten hervorragenden Schutz vor Chemikalienspritzern an den Handgelenken und Unterarmen.
38.35 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
Anwendungen | Labor |
AQL | 1,5 |
Farbe | Grün |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12415070
|
Ansell
25201070 |
S |
38.35 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11791573
|
Ansell
25201080 |
M |
38.35 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12435070
|
Ansell
25201090 |
L |
38.35 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11741583
|
Ansell
25201100 |
XL |
38.35 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Aus Neopren. Ansell™ NeoTouch™ Neoprenhandschuhe verfügen über texturierte Fingerspitzen, die bei trockenen und nassen Bedingungen sicheren Halt bieten.
- Neopren-Formulierung
- Die texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff
- Spritzschutz vor den meisten Säuren und Alkoholen
- Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
- Die verlängerten Bündchen bieten zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm
Spezifikation
ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600 | |
Labor | |
Grün | |
6,3 mil | |
Neopren | |
0,13 mm | |
6,3 mil | |
MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201 | |
29 cm |
EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 | |
1,5 | |
Teilweise texturiert | |
0,16 mm | |
5,1 mil | |
Puderfrei | |
0,16 mm | |
11,5 in. |