Learn More
Ansell Hynit™ Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
7.5
8
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab
- Die Nitrilbeschichtung ist flexibel für eine optimale Fingerfertigkeit
- Konform mit den Anforderungen der FDA für den Umgang mit Lebensmitteln
- Abriebfest
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitril, Imprägniertes Textilmaterial |
| Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
| Größe | 7 |
| Mehr anzeigen |