Learn More
Ansell HyFlex™ 11-818 Industriehandschuhe aus Nylon/Elasthan mit Beschichtung aus Nitrilschaum
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Weicher Einsatz aus Nylon/Elasthan mit 18 Gauge sorgt für eine transparente, zweite Haut für verbesserten Tragekomfort und höhere Konformität
- Die ultradünne, zum Patent angemeldete 0,7 mm-Schaumbeschichtung aus FORTIX™ Nitril verbessert den trockenen Griff und hält 2 Mal länger als herkömmliche Beschichtungen
- Die Beschichtung ist 20 % atmungsaktiver als frühere Formulierungen für kühlere, trockenere Hände
- Die ZONZ™ Technologie für eine bequeme Passform bietet optimierten Strick an der Basis des kleinen Fingers sowie entlang der Fingerspitzen und der Handfläche
- Durch den firmeneigenen Waschprozess werden effektiv Verunreinigungen entfernt, wodurch Sie einen saubereren und bequemeren Handschuh erhalten
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Blau |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Material | Nylon, Spandex |
Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
Größe | 6 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugbau, Maschinen, Gerätebetrieb und Handhabung von Chemikalien |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 11-818 Industriehandschuhe aus Nylon/Elasthan mit Beschichtung aus Nitrilschaum >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur