Learn More
Ansell Ansell™ HyFlex™ Palm Dipped Medium Duty 10 Gauge-Handschuhe mit INTERCEPT™ Technologie
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Leicht und während langer Arbeitszeiten gut zu tragen
- Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
- Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
- Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
- EN Schnittschutzklasse 5 (ANSI Stufe 4)
- EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
- Erhältlich in den Größen 6 bis 11
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 6 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Weiß, Schwarz |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | EN 388:4X43C, EN 388:4543 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Montage von Kleinteilen und Bauteilen, Schneiden von kleinen trockenen oder leicht geölten Teilen und Wartung, allgemeine Wartung, Metallherstellung |