Learn More
Ansell HyFlex™ leichte schnittfeste Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
11
Beschreibung
- Fingerfertigkeit fast wie ohne Handschuhe für hohe Taktilität
- Erster Handschuh für ANSI™ Schnittschutzlevel 2 in 18 Gauge-Ausführung
- Die Dyneema™ Diamond Technologie bietet ein hohes Verhältnis von Schnittfestigkeit zu Fingerfertigkeit für mehr Sicherheit und Komfort
- Weiche Scherfasern halten die Hände kühl und trocken
- D3 pinky passt sich den natürlichen Formen der Hand an
- Dünne Polyurethanbeschichtung
- Die Beschichtung ermöglicht ein hohes Tastgefühl
- Die hohe Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer der Handschuhe
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Blau |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | EN 388:3X31B, EN 388:3331 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobil, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung, Chemie, Versorgungsunternehmen, Lagerung |