Learn More
Ansell HyFlex™ leichte schnittfeste Handschuhe
Artikelnummer. 12608665
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
11
Die Handschuhe mit leichtem 18 Gauge-Futter gewährleisten eine ähnliche Beweglichkeit wie mit bloßen Händen. Ansell™ HyFlex™ 11-518 Leichte schnittfeste Handschuhe erfüllen die Schnittschutzanforderungen gemäß ANSI-Stufe 2.
  • Fingerfertigkeit fast wie ohne Handschuhe für hohe Taktilität
  • Erster Handschuh für ANSI™ Schnittschutzlevel 2 in 18 Gauge-Ausführung
  • Die Dyneema™ Diamond Technologie bietet ein hohes Verhältnis von Schnittfestigkeit zu Fingerfertigkeit für mehr Sicherheit und Komfort
  • Weiche Scherfasern halten die Hände kühl und trocken
  • D3 pinky passt sich den natürlichen Formen der Hand an
  • Dünne Polyurethanbeschichtung
  • Die Beschichtung ermöglicht ein hohes Tastgefühl
  • Die hohe Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer der Handschuhe
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Blau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:3X31B, EN 388:3331
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung, Chemie, Versorgungsunternehmen, Lagerung
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidungsmaterial Nylon, Spandex, Dyneema™
Modell 11-518 6
Serie HyFlex™ 11-518
Länge (angloamerikanisch) 8,2 in.
Länge (metrisch) 21 cm