Learn More
Ansell DermaShield™ sterile Neopren-Untersuchungshandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11736713
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
TouchNTuff™ 73 bis 701 steril und aus Polychloropren. Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert damit sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk.
  • Sterile Einmalhandschuhe aus Polychloropren
  • Die Ansell SUREFIT™ Technologie verhindert das Herunterrollen der Stulpe
  • Durchstichfest und langlebig
  • Chemikalienspritzschutz
  • Geringes Potenzial für Hautreizungen
  • Dünn, puderfrei, latexfrei, beschleunigerfrei
  • Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
  • Hervorragende Dehnung sorgt für eine bequeme Form und Passform
  • Glatte Fingerspitzen
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert, mit Chargendokumentation
Compliance
Hergestellt unter einem 510(k) und als Produkt medizinischer Qualität qualifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Yes
AQL 0,65
Farbe Grün
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7.5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,3 mil
Dicke (metrisch) 0,19 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modell 73-701 7,5 387071
Serie TouchNTuff™ 73-701
Zugfestigkeit 17 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 29,5 cm