Learn More
Ansell DermaShield™ sterile Neopren-Untersuchungshandschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- Sterile Einmalhandschuhe aus Polychloropren
- Die Ansell SUREFIT™ Technologie verhindert das Herunterrollen der Stulpe
- Durchstichfest und langlebig
- Chemikalienspritzschutz
- Geringes Potenzial für Hautreizungen
- Dünn, puderfrei, latexfrei, beschleunigerfrei
- Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
- Hervorragende Dehnung sorgt für eine bequeme Form und Passform
- Glatte Fingerspitzen
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert, mit Chargendokumentation
Compliance
Hergestellt unter einem 510(k) und als Produkt medizinischer Qualität qualifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Yes |
Chlorinated | Yes |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 0,65 |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Single-use |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2311553204 | Bestrahlungszertifikat | 15/01/2025 | 73701070 |
2404043004 | Bestrahlungszertifikat | 28/11/2024 | 73701070 |
2311553204 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2025 | 73701070 |
2405023404 | Konformitätsbescheinigung | 13/12/2024 | 73701070 |
2404043004 | Konformitätsbescheinigung | 28/11/2024 | 73701070 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell DermaShield™ sterile Neopren-Untersuchungshandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur