Learn More
Ansell AccuTech™ Gammex™ Sterile Latexhandschuhe 91-225 Series
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Beschreibung
- Durch Gammastrahlung sterilisiert und widerstandsfähig gegen Durchstechen
- Latex bietet mehr Flexibilität, Elastizität und Sensibilität an den Fingerspitzen
- Geringer Proteingehalt minimiert das Risiko von Allergien des Typs I
- Naturfarben
- Länge: 300 mm (11,8 Zoll)
- Verpackung: 200 Paare pro Karton
- Für komplizierte Handhabungsaufgaben
Konformitätszertifikat (COC) erhältlich.
Anwendungen:
Arzneimittelherstellung, Herstellung von Medizingeräten und Biotechnologie
Zertifizierungen
510K als Medizinprodukt zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D7160, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Chlorinated | Yes |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | No |
AQL | 1 |
Coating Material | Naturlatex |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Single-use |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2310527704 | Sterilitätszertifikat | 17/01/2024 | 91225060 |
2310527604 | Sterilitätszertifikat | 28/11/2023 | 91225060 |
2309517404 | Sterilitätszertifikat | 16/11/2023 | 91225060 |
2310527704 | Konformitätsbescheinigung | 17/01/2024 | 91225060 |
2310527604 | Konformitätsbescheinigung | 28/11/2023 | 91225060 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AccuTech™ Gammex™ Sterile Latexhandschuhe 91-225 Series >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur