Learn More
Molecular Probes™ Annexin-V-Konjugate für die Apoptose-Detektion
Artikelnummer. 10614263
Click to view available options
Anregung/Emission:
346/442
410/455
494/518
495/519
555/565
565/578
578/603
590/617
650/660
650/665
679/702
Durchflusszytometer-Laserlinien:
405
488
488, 532, 561
532
532, 561
633-637
UV
Konjugat:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Biotin-X
FITC
PE
Pacific Blue
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10614263
Marke: Molecular Probes™ A35109
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Erkennen Sie frühe Phasen der Apoptose mittels Durchflusszytometrie mit dem eigenständigen Alexa Fluor, APC, Pacific Blue, PE, FITC und Biotin-Konjugaten.
Erzielen Sie eine schnelle und zuverlässige Erkennung von früher Zellapoptose mit den eigenständigen Annexin V-Konjugaten für die Apoptose-Erkennung. Annexin V-Konjugate bieten mittels Durchfluss-Zytometrie einen bis zu 100-fachen Unterschied für die fluoreszenzbasierte Signalintensität zwischen apoptotischen und nicht apoptotischen Zellen.
Annexin V hat eine hohe Affinität zu Phosphatidylserin (PS), die sich auf der äußeren Schicht von sich einer Apoptose unterziehenden Zellen zeigt. Aufgrund dieser Affinität werden fluoreszierend markierte Annexion V-Reagenzien häufig in der Apoptose-Forschung verwendet.
Annexin V-Konjugate bieten schnelle und zuverlässige Nachweismethoden für die Untersuchung der Externalisierung von Phosphatidylserin, einem Indikator für Zwischenstufen der Apoptose. Der Unterschied in der Fluoreszenzintensität zwischen apoptotischen und nicht apoptotischen Zellen, die mit unseren fluoreszierenden Annexin V-Konjugaten gefärbt wurden, beträgt typischerweise etwa das 100-fache und wird mittels Durchflusszytometrie gemessen.
In Zusammenarbeit mit Nexins Research BV bieten wir die besten und hellsten Annexin V-Konjugate auf dem Markt, einschließlich der Annexin V-Konjugate Alexa Fluor 350, 488, 555, 568, 594, 647 und 680 sowie Annexin V-APC-, Biotin-X-, FITC-, Pacific Blue- und PE-Konjugaten. Stark fluoreszierende Annexin V-Konjugate ermöglichen schnelle und zuverlässige Erkennungsmethoden für die Untersuchung der Externalisierung von Phosphatidylserin, einem der ältesten Indikatoren der Apoptose.
Das Annexin V, Pacific Blue Konjugat ist durch Violett anregbar und eignet sich daher ideal für Geräte mit violettem Laser und für mehrfarbige Experimente, in denen grün- oder rot-fluoreszierende Farbstoffe verwendet werden.
Die Vorteile unserer Annexin V-Konjugate sind:
• Konjugiert mit Invitrogen Alexa Fluor und eFluor-Färbemitteln für leuchtendere Signale
• Konjugiert für alle verfügbaren Laser
• Erhältlich als eigenständige Reagenzien oder in Form einfach zu bedienender Kits
Eine Färbung mit Annexin V zum Nachweis apoptotischer Zellen kann nur an lebenden Zellen und Gewebe vorgenommen werden. Wenn Proben nach dem Färben fixiert werden sollen, sind spezifische Bedingungen erforderlich, um eine transiente Signalretention zu erreichen. Dazu gehören die Verwendung eines alkoholfreien Fixierverfahrens auf Aldehydbasis, die Verwendung von Puffern, die Ca2+ enthalten, und die Vermeidung von Tensiden/Detergenzien. Für Ihren Komfort bieten wir auch einen konzentrierten Puffer zur Bindung von Annexin an. Dieser erleichert die Bindung von Annexin V mit Phosphatidylserin in Apoptose-Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Annexin V, Alexa Fluor 680-Konjugat
Menge 500 μL
Kitinhalt Enthält 1 Fläschchen Annexin V, Alexa Fluor 680 Konjugat.
Produkttyp Annexin V-Konjugat
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2  bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Durchflusszytometer-Laserlinien 633-637
Anregung/Emission 679/702
Anzahl Reaktionen 100
Farbe Nahes IR
Versandbedingung Nasseis
Konjugat Alexa Fluor 680
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer