Learn More
Emma Safety Footwear Anne Sicherheitsschuhe
Superbequemer, formschöner Damen-Sicherheitsschuh. Mit der SmartTecAid™ Technologie können Feuchtigkeit und Schweiß sofort entfernt werden.
Marke: Emma Safety Footwear MM92251637
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- GripForce™ Easy-Twist
- Mikrofaserkonstruktion
- ESD: Elektrostatische Entladungen
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
37 |
Schnüre | |
Anne | |
Mikrofaser | |
Stahl |