Learn More
Anillin Monoclonal Antibody (CL0301), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen MA531341
380.01 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Immunogen sequence: IVKSTLSQTV PSKGELSREI CLQSQSKDKS TTPGGTGIKP FLERFGERCQ EHSKESPARS TPHRTPIITP NTKAIQERLF KQDTSSSTTH LAQQLKQERQ KELACLRGRF DKGNIWSAEK GGNSKSKQLE TKQETH
This gene encodes an actin-binding protein that plays a role in cell growth and migration, and in cytokinesis. The encoded protein is thought to regulate actin cytoskeletal dynamics in podocytes, components of the glomerulus. Mutations in this gene are associated with focal segmental glomerulosclerosis 8. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Spezifikation
Anillin | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
Q9NQW6 | |
ANLN | |
Recombinant protein corresponding to Human ANLN | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot | |
CL0301 | |
Unconjugated | |
ANLN | |
1110037A17Rik; 2900037I21Rik; actin-binding protein anillin; Anillin; anillin actin binding protein; anillin, actin binding protein; anillin, actin binding protein (scraps homolog, Drosophila); Anln; C78101; DKFZp779A055; FSGS8; RGD1561367; scra; Scraps | |
Mouse | |
Protein A | |
RUO | |
54443 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.