Learn More
Anilinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.67 € - 251.25 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 142-04-1 |
---|---|
Summenformel | C6H8ClN |
Molekulargewicht (g/mol) | 129.59 |
MDL-Nummer | MFCD00012958 |
InChI-Schlüssel | MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline |
PubChem CID | 8870 |
IUPAC-Name | Anilinhydrochlorid |
SMILES | [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10001760
|
Thermo Scientific Acros
158411000 |
100 g | Kunststoffflasche |
24.67 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10617132
|
Thermo Scientific Acros
158415000 |
500 g | Kunststoffflasche |
64.91 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13408388
|
Thermo Scientific Acros
158410025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
251.25 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
142-04-1 | |
129.59 | |
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N | |
8870 | |
[H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1 |
C6H8ClN | |
MFCD00012958 | |
aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline | |
Anilinhydrochlorid |
Spezifikation
Aniline hydrochloride | |
142-04-1 | |
Creme-gelb bis Weiß | |
193°C | |
Echt | |
C6H8ClN | |
MFCD00012958 | |
aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline | |
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N | |
Anilinhydrochlorid | |
8870 | |
99% |
99% | |
196,0°bis 199,0 °C | |
245.0°C | |
0.5 % max. | |
99% | |
C6H5NH2·HCl | |
15,652 | |
Solubility in water: 1070g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethyl ether and chloroform | |
[H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1 | |
129.59 | |
129.59 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Giftig bei Einatmen.
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 205-519-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CY0875000
missing translation for 'tsca' : TSCA