Learn More
Buerkle™ Ablasshahn™ Winklig
Artikelnummer. 10077970 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
:
6 bis 8 mm Durchmesser; Flaschen mit schmalen Öffnungen; 1.905 cm (0.75 in) Anschlussgewinde
Nicht für kristallisierende Substanzen geeignet!
Artikelnummer. 10077970
Marke: Buerkle™ 05251000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht für kristallisierende Substanzen geeignet!
Der Abgabehahn passt auf alle Behälter mit einem Anschlussgewinde der Größe R 3/4 in. Der abgewinkelte Buerkle Gewindeadapter für Zapfhähne ermöglicht den Anschluss an nahezu alle Behältertypen.
  • Dicht schließend für vollständige Abdichtung
  • Mühelose Anwendung
  • Mit Anschlusskappenmutter, garantierte vertikale Position des Hahns
  • Druckfest bis 2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufhalterung und Tülle)
  • Mit Auslaufwinkel und drehbarem Ausguss, der Tropfenbildung verhindert
  • Mit konischem Ausguss für Flaschen mit schmalen Öffnungen mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm
  • Medienberührende Teile PP, PE und PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält R 0,75 Zoll Anschlussgewinde, Verbindungshutmutter, Ablaufwinkel und drehbarem konischem spoµt
Material Polypropylen, Polyethylen, PTFE
Produkttyp Absperrhahn, Hahn
Sterilität Non-sterile