Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3
Dieser Rotor kann bei geringer Wartung für bis zu 50,000 Zyklen bei maximaler Beladung und Drehzahl verwendet werden. Sigma™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3 sind ideal für den Einsatz in Forschungslaboren.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 19777
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Festwinkelrotoren werden für die Sedimentation mit hohen Fliehkräften von bis zu und mehr als 60,000 x g verwendet.
- Kürzere Sedimentationszeiten als mit Ausschwingrotoren
- Höhere Drehzahlen und höhere Fliehkräfte können erreicht werden.
- Auch der Sedimentationsabstand ist im Allgemeinen kürzer als bei Ausschwingrotoren.
- Die Kapazität der Rotorkammer kann im Vergleich zu Ausschwingrotoren besser ausgenutzt werden.
- Bei fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren kontinuierlich mit maximaler Drehzahl und +4 °C betrieben werden.
Spezifikation
Winkelrotor | |
9.500 U/min | |
25° |
15 ml | |
Sigma 3K-15 |