Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3
Dieser Rotor kann bei geringer Wartung für bis zu 50,000 Zyklen bei maximaler Beladung und Drehzahl verwendet werden. Sigma™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3 sind ideal für den Einsatz in Forschungslaboren.
Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 12156
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10239961
  • 1940.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Festwinkelrotoren werden für die Sedimentation mit hohen Fliehkräften von bis zu und mehr als 60,000 x g verwendet.
  • Kürzere Sedimentationszeiten als mit Ausschwingrotoren 
  • Höhere Drehzahlen und höhere Fliehkräfte können erreicht werden.
  • Auch der Sedimentationsabstand ist im Allgemeinen kürzer als bei Ausschwingrotoren. 
  • Die Kapazität der Rotorkammer kann im Vergleich zu Ausschwingrotoren besser ausgenutzt werden.
  • Bei fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren kontinuierlich mit maximaler Drehzahl und +4 °C betrieben werden.
Spezifikation
Spezifikation
Winkelrotor
16.500 U/min
25°
8 x 50 ml
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-18K und 3-18KH