Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotor mit hermetisch schließendem Aluminiumdeckel
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 5 ml
12 PCR-Streifen, 8 Röhrchen 0,2 ml
20 x 10 ml
4 x 80/85 ml
6 x 80/85 ml
8 x 0,2 ml-Röhrchen, 12 PCR-Streifen
Max. Geschwindigkeit:
12.500 U/min
14,000/15,000 U/min
14.000 U/min
9.400 U/min
Max. RZB:
17,530/20,124 x g
17.119 × g
18,845/21,475
21.479 × g
9,484 x G
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Der im Lieferumfang enthaltene Deckel sorgt für eine vollständige und luftdichte Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Für Röhrchen 13085, 15074, 15075, 15076, 15080 |
| Typ | Winkelrotor |
| Fassungsvermögen | 6 x 80/85 ml |
| Max. RZB | 17.119 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 12.500 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sigma 4-15, 4K15, 6-15, 6K15, 4-15C (Qiagen), 4K15H, 4K15C, 6-16 (Comfort), 6-16K (Comfort), 4-16K (Professional), 4-16K (Comfort), 6-16 (Professional), 6-16K (Professional), 6-16H (Comfort) |
| Enthält | Hermetischer Aluminiumdeckel |