Learn More
Tocris Bioscience™ Angiotensin I (human, mouse, rat)
Endogenous precursor to angiotensin II (Cat. No. 1158)
Marke: Tocris Bioscience™ 1563/1
60.20 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Angiotensin I (human, mouse, rat) is an endogenous peptide substrate for angiotensin converting enzyme (ACE) and ACE2; precursor to the vasoconstrictor peptide angiotensin II (Cat. No. 1158).Spezifikation
Human, Maus, Ratte | |
Aufbewahrung bei -20 °C | |
M.W. (Observed): 1296.5 | |
1 mg |
0.95 | |
Angiotensin I (human, mouse, rat) | |
Angiotensin I (human, mouse, rat) | |
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu |
Nur für Forschungszwecke