Learn More
IKA™ R 1333 Ankerrührer
Das Rührelement mit Ankerform eignet sich ideal für mittel- bis hochviskose Flüssigkeiten.
Marke: IKA™ 0002747400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tangentialfluss
- Hohe Scherrate an den Kanten
- Minimale Ablagerungen an der Gefäßwand
- Bei niedrigen Geschwindigkeiten verwenden
- Einsatz bei Polymerreaktionen, sogar bei der Verteilung von hohen Mineralgehalten in Flüssigkeiten
- Ideal für mittel- bis hochviskose Flüssigkeiten
Spezifikation
R 1333 | |
0,4 in. | |
10 mm | |
550 mm | |
Flügelradanker |
5,9 in. | |
150 mm | |
21,7 in. | |
800 U/min |