Learn More
OHAUS™ Analysewaage – Serie PR
Artikelnummer. p-7085846 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
PR124M
PR224M
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16640324
Marke: OHAUS™ 30524384
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für routinemäßige Wägeanwendungen an Ihrem Arbeitsplatz
  • Die PR Waage ist mit 3 wichtigen Wägemodi, RS-232-Konnektivität für die Datenübertragung und -speicherung sowie interner Kalibrierung (bei ausgewählten Modellen) ausgestattet, wodurch er sich ideal für routinemäßige Wägeanwendungen eignet.
  • Die PR Waage ist mit einem gut ablesbaren, hellen Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer einfachen Anwenderoberfläche ausgestattet und ist unglaublich einfach zu bedienen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist.
  • Die geringe Stellfläche der PR Waage spart Platz auf dem Tisch und bietet eine große Wägeoberfläche. Die langlebige PR Waage verfügt über eine Edelstahlwanne, die dem täglichen Einsatz am Arbeitsplatz standhält.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung InCal™ - Halbautomatisch
Kalibrierpunkte Vom Benutzer wählbare Kalibrierpunkte für die Spanne
Anschlusstyp RS232 (ein Anschluss enthalten)
Beschreibung Vom Benutzer auswählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen, automatische Tarierung, automatische Dimmung, vom Benutzer auswählbare Kalibrierungspunkte für die Spanne, Softwaresperre und Reset-Menü, vom Benutzer auswählbare Kommunikationseinstellungen und Datenausdruckoptionen, vom Benutzer definierbare Projekt- und Benutzer-IDs, Software-Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD
Lesbarkeit 0,0001 g
Luftfeuchtigkeitsbereich 80 % RH
Linearität 0,0002 g
Modell PR124M
Wiederholgenauigkeit 0,0001 g
Stabilisierungszeit 3,000 s
Wägemodi Milligramm, Gramm, Karat
Abmessungen (L x B x H) 317 x 201 x 303 mm
Länge (angloamerikanisch) 12,50 in.
Länge (metrisch) 317,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,90 in.
Breite (metrisch) 201,00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,90 in.
Höhe (metrisch) 303,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 12,50 in.
Tiefe (metrisch) 317,00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 10,000 lb.
Gewicht (metrisch) 4,500 kg
Elektrische Anforderungen AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten)