Learn More
Ohaus™ Staubschutzabdeckung für Analysewaage
Die äußere Staubschutzabdeckung schützt Ihre Waage vor Staub und Schmutz, wenn sie nicht verwendet wird.
Marke: Ohaus™ 30093334
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Deckt den Windschutz und die Konsole ab
- Geeignet für eine Vielzahl von Analysewaagen des Modells EX, AX, PX und PR
- Eine Abdeckung bei Nichtgebrauch
Spezifikation
Eine Vielzahl von Analysenwaagen, einschließlich EX-, AX-, PX- und PR-Modelle | |
Grau | |
Staubschutzabdeckung | |
Analysewaage-Abdeckung |