Learn More
Analytenmix C, High Level, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep 5242-CH
Artikelnummer. 16329797
  • 108.00 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,1,1,2-Tetrachlorethan630-20-62000μg/ml
1,1,1-Trichlorethan71-55-62000μg/ml
1,1-Dichlorpropen563-58-62000μg/ml
1,2,3-Trichlorpropan96-18-42000μg/ml
1,2-Dibromethan106-93-42000μg/ml
1,2-Dichlorbenzol95-50-12000μg/ml
1,3-Dichlorbenzol541-73-12000μg/ml
1,3-Dichlorpropan142-28-92000μg/ml
2-Chlorotoluol95-49-82000μg/ml
4-Chlorotoluol106-43-42000μg/ml
Brombenzol108-86-12000μg/ml
Bromochloromethan74-97-52000μg/ml
Bromdichlormethan75-27-42000μg/ml
cis-1,2-Dichlorethen156-59-22000μg/ml
cis-1,3-Dichlorpropen10061-01-52000μg/ml
Dibrommethan74-95-32000μg/ml
Ethylbenzol100-41-42000μg/ml
Isopropylbenzol98-82-82000μg/ml
n-Butylbenzol104-51-82000μg/ml
p-Xylol106-42-32000μg/ml
Styrol100-42-52000μg/ml
trans-1,3-Dichlorpropen10061-02-62000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Analyte Mix C (High Level)
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
For US EPA Methods 502.2, 524.2, 8260, 8260B
USEPA Method 502.2, 524.2, 8260B
1 mL
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Methanol-P&T
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Analyte Mix C (High Level)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: bromodichloromethane, 1,2,3-trichloropropane, isopropylbenzene, ethylbenzene, styrene, 1,2-dibromoet
Sonderangebote
Produkt nur für den Laborgebrauch