Learn More
Analtech Analtech TLC-Tank
Artikelnummer. 11795348 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11795348
Marke: Analtech 3410500
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Glass Thin Layer Chromatography (TLC) Developing Tank designed for the development of TLC plates.
  • Tanks are constructed of durable glass and racks are constructed of anodized aluminum.
  • Tanks accommodate standard TLC plates.
  • The top surface is ground to a precise tolerance for tight sealing to enable tank saturation and optimal plate development.
  • Thinline™ tanks accommodate two plates and require less solvent for development.
  • Latch-Lid™ units hold lids in place with stainless steel latches.
  • Order rack to develop maximum number of plates in a tank.
Spezifikation
Material Glas
Menge Je 1
Typ TLC-Tank
Abmessungen (L x B) 100 x 100 mm