Learn More
Analtech Analtech TLC-Tank
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Nur TLC-Tank. (Rack ist separat erhältlich; siehe 34105-25).
- Tanks are constructed of durable glass and racks are constructed of anodized aluminum
- Tanks accommodate standard TLC plates
- The top surface is ground to a precise tolerance for tight sealing to enable tank saturation and optimal plate development
- Thinline™ tanks accommodate two plates and require less solvent for development
- Latch-Lid™ units hold lids in place with stainless steel latches
- Order rack to develop maximum number of plates in a tank
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas |
| Menge | Je 1 |
| Typ | TLC-Tank |
| Aufnahmevermögen | Five 20 x 20 cm Plates |
| Abmessungen (L x B) | 200 x 200 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 7.9 in. |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7.9 in. |
| Breite (metrisch) | 200 mm |