Learn More
Fisherbrand™ Analog-Vortexmischer
Artikelnummer. p-6838096 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Drehzahlbereich:
300 bis 2500 U/min
Spannung:
230 V
Stromstärke:
0,6 A
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15786959
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Enthält sowohl den Becherkopf als auch einen 3 in großen Kopf mit Abdeckung. Die Einheiten werden mit einem 72 Zoll- (183 cm-) 3-Phasen-Netzkabel und -Stecker geliefert (230 V-Einheiten werden mit Euro-Stecker sowie UK- und CH-Adaptern geliefert).
Variable Drehzahl mit analoger Steuerung, die einen Start bei niedriger Drehzahl und somit ein sanftes Schütteln oder ein schnelles Mischen und kraftvolles Vortexen von Proben ermöglicht.
Variable Drehzahl mit analoger Steuerung, die einen Start bei niedriger Drehzahl und somit ein sanftes Schütteln oder ein schnelles Mischen und kraftvolles Vortexen von Proben ermöglicht.
  • Für Kolben, Becher, Röhrchen und Mikrotiterplatten
  • Touch-Modus-Mischer mit Dreiwege-Netzschalter
  • Orbit: 4.9 mm
  • Drehzahlregler: Variable Einstellmöglichkeit von 1 bis 10
  • Variable Drehzahl: 300 bis 3200 U/min
  • L x B x H: 20.2 x 12.1 x 12.7 cm (8 x 4.75 x 5 Zoll)
  • Die maximale Geschwindigkeit variiert je nach verwendetem Zubehör
  • 5 Jahre Garantie
Warranty
5 year limited warranty on parts and labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Orbit 4,9 mm
Drehzahlbereich 300 bis 2500 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 0,6 A, 135 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 135 W
Stromstärke 0,6 A
Produkttyp Vortexschüttler
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV
Steckertyp US-, EU-Stecker, UK CH-Adapter
Abmessungen (L x B x H) 7,97 x 4,75 x 5 in. (20,2 x 12,1 x 12,7 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 12,7 cm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,75 in.
Breite (metrisch) 12,1 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 10 lb.
Versandgewicht (metrisch) 4,5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 10 lbs.
Gewicht (metrisch) 4,5 kg
Reglertyp Analoger 3-Wege-Netzschalter
Modell Analog-Vortexmischer
Enthält Enthält sowohl den Becherkopf als auch einen 3 in großen Kopf mit Abdeckung. Die Einheiten werden mit einem 72 Zoll- (183 cm-) 3-Phasen-Netzkabel und -Stecker geliefert (230 V-Einheiten werden mit Euro-Stecker sowie UK- und CH-Adaptern geliefert).
Betriebsmodi Touch
Gewährleistung und Service 5 Jahre