Learn More
BINDER™ Analog Output
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KB 65/130/260/470/720/1060
KB PRO 130/260/470
KB PRO Series
KBF Series
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Analog output
- Not adjustable
- For temperature values or temperature and humidity values
- 4 to 20 mA
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KBF Series |
| Material | Copper |
| Typ | Analog Output |
| Eigenschaften | For Temperature and Humidity Values |