Learn More
Fisherbrand™ Analoger Multitube Vortexer
Mischen Sie gleichzeitig bis zu 50 Proben.
Marke:  Fisherbrand™ 80862898
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15549004
  • 2040.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mischen Sie gleichzeitig bis zu 50 Proben.
Die Vortexbewegung wird erzeugt, indem die obere Schale des Gefäßes sicher in Position gehalten wird, während sich die untere Schale frei in einer definierten, 3,6 mm exzentrischen Bahn bewegt.
  • Permanent leistungsstarker Motor für den Dauerbetrieb für leises, geräuscharmes Mischen
  • Die obere Platte sitzt zwischen zwei Stäben aus Edelstahl; abnehmbar für einfachen Probenzugriff
  • Robuster, korrosionsbeständiger Edelstahlsockel
  • Saugnapffüße dämpfen die Bewegung und verhindern ein Verrutschen
  • Orbit: 3,6mm
  • Drehzahlbereich: 1200 bis 2400 rpm
  • Automatische Zeitschaltuhr (0 bis 60 Sekunden für einfache Wiederholungsvorgänge)
  • 5 Jahr Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3,6 mm
230 V
Vortexer für mehrere Röhrchen
40,6 cm
24,1 cm
38,1 cm
19 kg
50
1200 bis 2500 U/min
0,4 A
16 Zoll
9,5 in.
15 in.
42 lb.
Schaumstoff-Gestell mit 50 Plätzen, ein Trägermatten-Set, 92 in. abnehmbares dreiadriges Kabel und Stecker