missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rechteckiges AnaeroPack™ Gefäß (2,5 l)

Das rechteckige Mitsubishi™ AnaeroPack 2,5 l-Gefäß ist ein anaerober Behälter mit leicht verschließbarem Deckel.

Marke:  Thermo Scientific™ R685025

Artikelnummer. 16686533

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Das rechteckige Mitsubishi™ AnaeroPack 2,5 l-Gefäß ist ein anaerober Behälter mit leicht verschließbarem Deckel.

  • Fasst 12 Standardplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Mitsubishi AnaeroPack rechteckiges 2.5 l-Gefäß
Thermo Scientific Mitsubishi
2.5 L
Vollständiger Karton
Jeweils
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt