Learn More
Oxoid UK Anaerob 2,5 Liter rechteckiges Glas (komplett)
Anaerob 2,5 Liter rechteckiges Glas (komplett) stapelbar
Marke:  Oxoid UK AB0025A
327.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15444113
  • 610.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Anaerob 2,5 Liter rechteckiges Glas (komplett) stapelbar für bis zu 12 x 90 mm-Platten oder 21 x 55 mm-Platten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rechteckiges Glas
Jeweils
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6206621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog NumberAB0025A
Chargennummer6113172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog NumberAB0025A
Chargennummer3780085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog NumberAB0025A
Chargennummer3614354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2023 Catalog NumberAB0025A
Chargennummer3615130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2023 Catalog NumberAB0025A
Name des Produkts
Oxoid UK Anaerob 2,5 Liter rechteckiges Glas (komplett) > Anaerob 2,5 Liter rechteckiges Glas (komplett)