Learn More
Agilent BioTek AMX Automatisierter Austausch von Medien
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MFXP2, MFXP2R
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das AMX-Modul zum automatisierten Austausch von Medien schützt 3D-Zellstrukturen (z. B. Sphäroide, Tumoroide) und Suspensionszellen
- Filter für die Verwendung mit Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Imagern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
| Beschreibung | AMX-Modul zum automatisierten Austausch von Medien |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Primäre/sekundäre Screening-Assays, Zusammenlagerung, Genomik- und Proteomikforschung, ELISA, zellbasiertes Waschen, Fixieren, Färben, Volumen- oder Konzentrationsnormalisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MFXP2, MFXP2R |
| Enthält | AMX Modul zum automatischen Austausch von Medien, zweite Peri-Pumpe, AMX-Verteiler für die Abgabe und Absaugen |