Learn More
Thermo Scientific™ Ampule Breakers
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
1 bis 4 ml
5 bis 10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Diese Einweg-Ampullenöffner aus Polyethylen schützen Ihre Finger beim Öffnen von 1 ml- bis 10 ml-Glasampullen vor Glassplittern. Die Ampullenöffner umschließen den oberen Ampullenrand beim Öffnen, was die Entsorgung des Glasoberteils einfach und sicher macht.
- Anwenderfreundliches Einwegformat
- Kompatibel mit 1 ml- bis 10 ml-Ampullen
- Schützt vor Glassplittern
- Hilft beim Vermeiden von Kreuzkontamination
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Ampullenöffner |
| Größe | 5 bis 10 ml |
| Menge | 100 Öffner |