Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase mit Goldpuffer und MgCl2
Chemisch modifizierte Form der AmpliTaq DNA-Polymerase, die eine thermische Aktivierung erfordert
287.00 € - 17090.00 €
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
---|---|
Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
Exonukleaseaktivität | 5' – 3' |
Produkttyp | DNA-Polymerase |
Konzentration | 5 U/µl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10490735
|
Applied Biosystems™
4311806 |
250 Einheiten |
287.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10685095
|
Applied Biosystems™
4311816 |
1000 Einheiten |
994.00 €
1000 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10428444
|
Applied Biosystems™
4311820 |
3000 Einheiten |
2580.00 €
3000 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10360545
|
Applied Biosystems™
4311818 |
5000 Einheiten |
3870.00 €
5000 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10640796
|
Applied Biosystems™
4317742 |
25000 Einheiten |
17090.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Hot-Start-Aktivierung
Das modifizierte Enzym wird in inaktivem Zustand bereitgestellt. Durch die Hitze-Aktivierung löst sich der Modifikator dauerhaft, wodurch die Aktivität des Enzyms regeneriert wird. Die resultierende Hot-Start-PCR-Amplifikation bietet gegenüber herkömmlichen PCR-Verfahren eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute.
Höhere Spezifität, höhere Ausbeute
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase kann in einem Wärmeschritt vor der PCR teilweise oder vollständig aktiviert werden, oder sie kann langsam und zeitlich kontrolliert während der Denaturierungsschritte des Thermocyclings aktiviert werden. Mit oder ohne einen begrenzten vorgelagerten Hitze-Aktivierungsschritt wird das aktive Enzym langsam während des Thermocyclings freigesetzt, sodass es der Template-Konzentration entspricht und die Spezifität erhöht. Die spezifische Produktausbeute wird gesteigert, da Reaktionskomponenten nicht bei der Bildung von unerwünschten Produkten vergeudet werden. Da AmpliTaq Gold DNA-Polymerase ein chemisches Hot-Start-Enzym ist, entfallen Sorgen wegen biologischer Kontaminationen. GeneAmp 10X PCR Gold Puffer ist für eine flexible, effiziente Aktivierung von AmpliTaq Gold DNA-Polymerase konzipiert, was zu einer hochspezifischen, stabilen PCR-Amplifikation führt. Die Ionenstärke und der pH-Wert des GeneAmp 10X PCR Gold Puffers wurden optimiert, um ein breiteres Spektrum an Aktivierung, Temperatur und Zeit bei Verwendung mit der AmpliTaq Gold DNA-Polymerase zu ermöglichen.
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase für hervorragende Leistung
Ebenfalls erhältlich ist AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase zur Erzielung einer noch besseren PCR-Leistung. Im Vergleich zu AmpliTaq Gold DNA-Polymerase wurde die AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase durch einen zusätzlichen proprietären Trennprozess gereinigt, um kontaminierende bakterielle DNA-Sequenzen aus dem Enzympräparat zu entfernen. Zusätzlich zu den Hot-Start-Eigenschaften reduziert dieses hochreine Enzym bei Verwendung mit dem verbesserten 360 Gold Puffer falschpositive Ergebnisse, amplifiziert Zielsequenzen mit niedriger Kopienzahl und verbessert die Amplifikation einer Vielzahl von Templates. Der mitgelieferte 360 GC-Enhancer arbeitet mit anspruchsvollen, GC-reichen Templates.
- Die zeitlich geregelte thermische Aktivierung verbessert die Empfindlichkeit in Amplifikationen mit niedriger Kopienzahl
- Erfolgreiche Multiplex-PCR spart Zeit und Reagenzien
- Enthält GeneAmp 10X PCR Gold Puffer mit MgCl2
- Automatisches chemisches Hot-Start-Enzym für höhere Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute
Heißstart-PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Niedrig | |
5' – 3' | |
5 U/µl | |
Integrierter Heißstart | |
Separate Komponenten |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
DNA-Polymerase | |
1X | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.