Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase, LD (Low DNA)
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Enthält:
Buffer I
Buffer II
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Enthält 250 Einheiten AmpliTaq DNA-Polymerase und Puffer I.
Applied Biosystems AmpliTaq DNA Polymerase, LD (Low DNA), is the same enzyme as AmpliTaq DNA Polymerase, but is further purified through a proprietary separation process to ensure that residual bacterial DNA sequences are substantially reduced.
- Firmeneigener Trennungsprozess führt zu hochgereinigtem Enzym mit niedrigeren Konzentrationen an bakterieller DNA
- Minimiert unspezifische PCR-Produkte bei der Amplifikation bakterieller Ziele
- Hochgereinigtes Enzym macht es besonders für Amplifikationen mit niedriger Kopienzahl
- Hohe Qualität: Die gereinigte Enzymzubereitung stellt sicher, dass falsch-positive PCR-Produkte, die nicht zum Ziel gehören, bei der Amplifikation von bakteriellen Sequenzen effektiv minimiert werden. Dies ist insbesondere für PCR-Amplifikationen mit geringer Anzahl von Kopien nützlich
- Die Qualitätskontrolle wurde getestet, um sicherzustellen, dass weniger als 10 Kopien der bakteriellen 16S ribosomalen RNA-Gensequenzen in 2,5 Standardeinheiten vorhanden sind
- Wird mit GeneAmp 10X PCR-Puffer I geliefert und ist mit GeneAmp 10X PCR-Puffer II und MgCl2 Lösung erhältlich
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 250 Einheiten AmpliTaq™ DNA-Polymerase, LD und Puffer I. Lagerung bei –15 °C bis –30 °C. |
| Format | Eigenständiges Enzym |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| Polymerase | AmpliTaq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Exonukleaseaktivität | 5' – 3' |
| Produkttyp | DNA-Polymerase |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | LD (Low DNA) |
| Menge | 250 units |
| Mehr anzeigen |