Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase, LD (Low DNA)
Artikelnummer. 10025674 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Enthält:
Buffer I
Buffer II
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10025674
Marke: Applied Biosystems™ N8080158
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Enthält 250 Einheiten von AmpliTaq DNA-Polymerase, Puffer II und MgCl2-Lösung.
Applied Biosystems AmpliTaq DNA Polymerase, LD (Low DNA), is the same enzyme as AmpliTaq DNA Polymerase, but is further purified through a proprietary separation process to ensure that residual bacterial DNA sequences are substantially reduced.
  • Firmeneigener Trennungsprozess führt zu hochgereinigtem Enzym mit niedrigeren Konzentrationen an bakterieller DNA
  • Minimiert unspezifische PCR-Produkte bei der Amplifikation bakterieller Ziele
  • Hochgereinigtes Enzym macht es besonders für Amplifikationen mit niedriger Kopienzahl
Hohe Qualität: Die gereinigte Enzymzubereitung stellt sicher, dass falsch-positive PCR-Produkte, die nicht zum Ziel gehören, bei der Amplifikation von bakteriellen Sequenzen effektiv minimiert werden. Dies ist insbesondere für PCR-Amplifikationen mit geringer Anzahl von Kopien nützlich
Die Qualitätskontrolle wurde getestet, um sicherzustellen, dass weniger als 10 Kopien der bakteriellen 16S ribosomalen RNA-Gensequenzen in 2,5 Standardeinheiten vorhanden sind
Wird mit GeneAmp 10X PCR-Puffer II und MgCl2-Lösung geliefert
Erhältlich mit GeneAmp 10X PCR Puffer I
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10X
Inhalt und Lagerung Enthält 250 Einheiten von AmpliTaq™ DNA-Polymerase, LS, Puffer II und MgCl2-Lösung. Bei -15 bis -30 °C lagern.
Format Eigenständiges Enzym
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase AmpliTaq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Exonukleaseaktivität 5' – 3'
Produkttyp DNA-Polymerase
Reinheits- oder Qualitätsgrad LD (Low DNA)
Menge 250 units
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Nein
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA
Enthält Buffer II