Learn More
Ampicillin-Natriumsalz, ultrarein, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7082742 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15845088
Marke: Thermo Scientific J11259.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-52-3
Summenformel C16H21N3NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 374.411
MDL-Nummer MFCD00064313
InChI-Schlüssel BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Synonym ampicillin sodium
PubChem CID 131673879
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2 -phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]Heptan-2-Carbonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampicillin Sodium Salt
Schmelzpunkt 215°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Beilstein 4119211
Formelmasse 371.39
Güte Ultrapure