Learn More
Amphotericin B, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11450892 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 1397-89-3
Summenformel C47H73NO17
Molekulargewicht (g/mol) 924.09
MDL-Nummer MFCD00877763
InChI-Schlüssel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Synonym Amphotericin B, Fungizone, Amphotericine B
PubChem CID 134129663
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amphotericin B
Typ Amphotericin B
Namenshinweis von Streptomyces sp.
Physikalische Form Pulver
IUPAC-Name (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-Carbonsäure
Formelmasse 924.1
Farbe Gelb
Menge 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amphotericin B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Amphotericin B