Learn More
Ammoniumthiocyanat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10111900
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
CH4N2S, CAS-Nummer-1762-95-4, 500 g, weiß, 76.12g/mol, 149 °C, 11428, Kunststoffpulverbehälter, 5 bis 6, massiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1762-95-4
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
MDL-Nummer 11428
InChI-Schlüssel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ammoniumcyanosulfanid
SMILES [NH4+].[S-]C#N
Spezifikation
Schmelzpunkt 149°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 76.12g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.