Learn More
Ammoniumsulfit-Monohydrat, ≥ 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383407
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11383407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 017996.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Luftempfindlich
Ammonium sulfite monohydrate is used in caramel coloring in the food industry. It is also used in cosmetics as a hair straightening agent and a hair waving agent. It acts as a reducing agent in photography. Further, it is used in the production of bricks in order to use in blast furnace linings. In addition to this, it used in gas scrubbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-11-1
Summenformel H10N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 134.15
MDL-Nummer MFCD00066094
InChI-Schlüssel ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21701053
IUPAC-Name Diazanium; Sulfit; Hydrat
SMILES [NH4+].[NH4+].O.[O-]S(=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfite monohydrate
Schmelzpunkt 60°C to 70°C (decomposition)
Namenshinweis Monohydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Crystalline
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 92% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in acetone and alcohol.
Formelmasse 134.15 (116.14 Anhydrous)
Brechungsindex 1.515
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Aussehen White crystalline
Dichte 1.41 g/cm3
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium sulfite monohydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium sulfite, monohydrate