Learn More
Ammoniumsulfat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10325410
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
H8N2O4S, CAS-Nummer 7783-20-2, 500 g, weiß, 132,13 g/mol, 280 °C, 3391, Kunststoffpulverbehälter, 5 bis 6, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Schwefelsäure-Diamin
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 280°C
Farbe Farblos
pH 5 to 6
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 132.13g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfate