Learn More
Ammoniumsulfat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium sulfate |
Schmelzpunkt | 280.0°C |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Strukturformel | (NH4)2SO4 |
Merck Index | 15,552 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
IUPAC-Name | Diazanium; Sulfat |
Formelmasse | 132.14 |
Reinheit (%) | 99.5% |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468071 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 205872500,205870010,205870050,205870250 |
A0466676 | Analysenzertifikat | 11/10/2024 | 205872500,205870010,205870050,205870250 |
A0463668 | Analysenzertifikat | 18/06/2024 | 205872500,205870010,205870050,205870250 |
A0463670 | Analysenzertifikat | 18/06/2024 | 205872500,205870010,205870050,205870250 |
A0463669 | Analysenzertifikat | 18/06/2024 | 205872500,205870010,205870050,205870250 |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium sulfate
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31