Learn More
Ammonium-Molybdat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Beschreibung
H24MO7N6O24.4H2O, CAS-Nummer-12054-85-2, 500 g, weiß, 1235.86 g/mol, 190 °C, 167059, Kunststoffpulverbehälter, 5,0 bis 5,5, massiv
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 190°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 5.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 1235.86g/mol |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium heptamolybdate