Learn More
Ammoniummolybdat (di), 4 % w/v wässr. Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475020
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27546-07-2
Summenformel H2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.96
MDL-Nummer MFCD00010882
InChI-Schlüssel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate (di)
Konzentration 4% w/v aq. soln.
Formelmasse 339.95
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'