Learn More
Ammoniumeisen(III)-citrat, Honeywell
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
1 kg
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumeisen(III)-zitrat |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3 |
Güte | purum p. a |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 14.5 bis 16 % Fe Basis (RT) |